HPLC Analysis of Polyethylene Glycol 200 on TSKgel® G-OLIGO-PW
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle sizeStandard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
TSKgel G-OLIGO-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase
distilled water
flow rate
1 mL/min
detector
RI
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation