GC Analysis of Camphor Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-DP
![GC Analysis of Camphor Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-DP suitable for GC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/389/706/e7c094b0-3aef-4818-8d81-7d2a71a83f57/800/e7c094b0-3aef-4818-8d81-7d2a71a83f57.jpg)
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven
100 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: camphor enantiomers