Direkt zum Inhalt
CH
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran
Products
Produktkategorie
filter discs (11)
Hersteller
Durchmesser (mm)
Packungsgröße
Porengröße (µm)
Sterilität
Produkte filtern
Showing 1-11 of 11
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
WHA68095002
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
supported, diam. 47 mm, pore size 0.02 μm, autoclavable: no
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
WHA68096002
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
supported, diam. 25 mm, pore size 0.02 μm, autoclavable: no
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
WHA68096022
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
supported, diam. 25 mm, pore size 0.2 μm, autoclavable: no
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
WHA68095522
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
unsupported, diam. 47 mm, pore size 0.2 μm, autoclavable: no
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
WHA68095022
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
supported, diam. 47 mm, pore size 0.2 μm, autoclavable: no
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
WHA68097023
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
unsupported, diam. 13 mm, pore size 0.2 μm, autoclavable
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
WHA68096012
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
supported, diam. 25 mm, pore size 0.1 μm, autoclavable: no
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
WHA68097003
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
unsupported, diam. 13 mm, pore size 0.02 μm, autoclavable
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
WHA68095502
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
unsupported, diam. 47 mm, pore size 0.02 μm, autoclavable: no
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
WHA68097013
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
unsupported, diam. 13 mm, pore size 0.1 μm, autoclavable
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
WHA68095012
Whatman
®
Anodisc anorganische Filtermembran,
supported, diam. 47 mm, pore size 0.1 μm, autoclavable: no
Erweitern
Preisinformationen anzeigen