Merck
TSKgel® SWXL-Säulen phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
TSKgel® SWXL-Säulen phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
Synonym(e):
TSKgel® SWXL Columns
Products
Produktkategorie
Hersteller
Produktreihe
Agentur
USP Suitability
Trenntechnik
ID (mm)
Länge (cm)
Particle Size (µm)
Porengröße (Å)