Merck
TSKgel® HPLC-Säule (SW-Typ) für den Größenausschluss phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
TSKgel® HPLC-Säule (SW-Typ) für den Größenausschluss phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Synonym(e):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Products
Produktkategorie
Hersteller
Produktreihe
Agentur
USP Suitability
Trenntechnik
ID (mm)
Länge (cm)
Partikelgröße (µm)
Porengröße (Å)