Sulfapyridin
Synonym(e):
4-Amino-N-(2-pyridyl)-benzolsulfonamid, N1-(Pyridin-2-yl)-sulfanilamid
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.29
Products
Produktkategorie
Marke
Formelmasse
Hersteller
Physikalische Form
Reinheit
Format
Qualitätsstufe
Anwendung
API-Familie
Referenzmaterialtyp
Sonderqualität
Verfahren
Showing 1-5 of 5