Merck
Autosampler-Fläschchen mit Standard-Schraubgewinde, 12 x 32 mm volume 2 mL, amber glass vial (standard opening), thread for 8-425
Autosampler-Fläschchen mit Standard-Schraubgewinde, 12 x 32 mm
Autosampler-Fläschchen mit Standard-Schraubgewinde, 12 x 32 mm volume 2 mL, amber glass vial (standard opening), thread for 8-425
Products
Produktkategorie
Marke
ID (mm)
AD (mm)
Volumen (ml)
Verschlusstyp
Farbe
Fläschchenmaterial
Fläschchenfarbe
Packungsgröße