Merck
Prilocain pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Prilocain
Prilocain pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Prilocain, (±)-2′-Methyl-2-(propylamino)-propionanilid, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)-propanamid
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.31
Products
Marke
Formelmasse
Hersteller
Agentur
Format
Qualitätsstufe
Anwendung
Packungsgröße
API-Familie
Referenzmaterialtyp
Sonderqualität
Showing 1-3 of 3