Olmesartanmedoxomil-verwandte Verbindung A
Synonym(e):
3,6-Dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-on, 1-{[2′-(1H-Tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]-methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-on
Empirische Formel (Hill-System):
C24H24N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.49
Products
Marke
Formelmasse
Hersteller
Agentur
Format
Qualitätsstufe