Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
N
-
tert
-Butyldiethanolamin
Synonym(e):
N,N
-Bis-(2-hydroxyethyl)-
tert.
-butylamin,
N
-
tert.
-Butyl-2,2′-iminodiethanol
Lineare Formel:
(CH
3
)
3
CN(CH
2
CH
2
OH)
2
CAS-Nummer:
2160-93-2
Molekulargewicht:
161.24
EG-Nummer:
218-480-7
Products
Produktkategorie
building blocks (1)
Marke
Sigma-Aldrich (1)
Siedepunkt (°C)
Formelmasse
Schmelzpunkt (°C)
Physikalische Form
Reinheit
Qualitätsstufe
Funktionsgruppe
Markush-Klasse
Markush-Gruppe
Produkte filtern
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
455709
N
-
tert
-Butyldiethanolamin,
97%