NA2F Glycan
Synonym(e):
(Gal)2(GlcNAc)2(Man)3(GlcNAc)2Fuc, Asialo, galactosylated, biantennary N-glycan, core fucosylated, Mannotriose-[fucosyl-di-(N-acetylglucosamine)], bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
Empirische Formel (Hill-System):
C68H114N4O50
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1787.63
Products
Produktkategorie
Marke
Biologische Quelle
Formelmasse
Physikalische Form
Reinheit
Qualitätsstufe