Merck
Methotrexat-verwandte Verbindung E certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Methotrexat-verwandte Verbindung E
Methotrexat-verwandte Verbindung E certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)-methyl]-(methyl)-amino}-benzoesäure -hemihydrochlorid
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15N7O2 · 0.5HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.56
Products
Marke
Formelmasse
Hersteller
Agentur
Format
Qualitätsstufe