Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
Products
Produktkategorie
lids (3)
Hersteller
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-3 of 3
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
EP5427756000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor,
not aerosol-tight, for 5430/5430R, polypropylene
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
EP5427762000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor,
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
EP5820761008
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor,
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, aluminum