Merck
Guggulsteron Z United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Guggulsteron Z
Guggulsteron Z United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(Z)-Guggulsteron, (17Z)-Pregna-4,17(20)-dien-3,16-dion, 4,17(20)-trans-Pregnadien-3,16-dion
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.45
Products
Formelmasse
Hersteller
Physikalische Form
Produktreihe
Format
Anwendung