Clenbuterol-verwandte Verbindung B
Synonym(e):
1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert.-butylamino)-ethanon -hydrochlorid
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16Cl2N2O · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.17 (free base basis)
Products
Marke
Formelmasse
Hersteller
Agentur
Format
Qualitätsstufe