Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
CAPS
Synonym(e):
3-(Cyclohexylamino)-1-propansulfonsäure, CAPS, ULTROL
®
-Qualität
Lineare Formel:
C
6
H
11
NH(CH
2
)
3
SO
3
H
CAS-Nummer:
1135-40-6
Molekulargewicht:
221.32
EG-Nummer:
214-492-1
Products
Produktkategorie
buffers (4)
Marke
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (2)
Farbe
Merkmal
Formelmasse
Schmelzpunkt (°C)
pH-Wert
Physikalische Form
pK-Wert
Produktreihe
Reinheit
Qualitätsstufe
Anwendung
Sonderqualität
wasserfrei (1)
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
C2632
CAPS,
≥99%
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C6070
CAPS,
BioXtra, ≥99%
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
239782
CAPS,
ULTROL
®
Grade, ≥99% (HPLC), zwitterionic buffer useful in pH range 7.9-11.1
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RDD015
CAPS,
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
™
, ≥99%