Biomedizinische Polymere
Polymere sind eine wichtige Klasse von Biomaterialien, die so gestaltet werden können, dass sie zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken gezielt mit biologischen Systemen interagieren. Die molekularen Zusammensetzungen und Architekturen von Polymeren können so eingestellt werden, dass sie die gewünschten Eigenschaften wie biologische Abbaubarkeit, Biokompatibilität und mechanische Festigkeit, verbessern. Unser umfassendes Angebot an natürlichen und synthetischen Biopolymeren umfasst die folgenden Produkte:
Biologisch abbaubare Polymere
Biologisch abbaubare Polymere sind eine besondere Kategorie von Biopolymeren, die hydrolytisch oder enzymatisch abgebaut werden können und dabei natürliche Nebenprodukte wie Gase, Wasser, Biomasse und anorganische Salze erzeugen. Biologisch abbaubare Polymere werden häufig für die kontrollierte/verzögerte Freisetzung von Arzneimitteln, Gewebezüchtung und temporäre prothetische Implantate verwendet. Wir bieten biologisch abbaubare Polymere mit unterschiedlichen Molekulargewichten und Abbaugeschwindigkeiten an, die für den jeweiligen Zweck geeignet sind.
Natürliche Polymere
Natürliche Polymere sind Polymere aus einer natürlichen Quelle mit oder ohne chemische Modifikationen. Natürliche Polymere und ihre Derivate sind biologisch abbaubar und biokompatibel. Ihre Abbaugeschwindigkeit ist im Allgemeinen umgekehrt proportional zum Ausmaß der chemischen Modifikation. Unser umfassendes Portfolio an natürlichen Polymeren umfasst Gelatine, Kollagen, Cellulose, Stärke, Lignin, Chitin und Chitosan sowie verschiedene Polysaccharide für eine breite Palette biomedizinischer Anwendungen.
Block-Copolymere
Block-Copolymere unterliegen einer Mikrophasentrennung und bilden im Gleichgewicht geordnete Morphologien. Diese Morphologien können Mizellen, Kugeln, Zylinder, Lamellen oder Oberflächenmuster sein. Block-Copolymere mit einer breiteren Verteilung der Kettenlängen werden als Tenside/Detergenzien eingesetzt und sind in der Sol-Gel-Chemie und in Wirkstofftransport-Anwendungen von Vorteil.
Dendritische Moleküle
Wir bieten eine vielfältige Auswahl dendritischer Moleküle. Dendrimere, Dendrone und lineare dendritische Moleküle sind eine Familie synthetischer Makromoleküle, die viele Verzweigungen und damit eine Vielzahl peripherer Gruppen enthalten. Sie nehmen Abmessungen im Nanometerbereich an und können ideale Kandidaten für den Wirkstofftransport und die Gentransfektion sein.
Zugehörige Produktliteratur
Artikel: RESOMER® Biodegradable Polymers for Medical Device Applications Research
Artikel: Thermogelation of PLGA-block-PEG-block-PLGA Copoly
Artikel: Dendritic Polyester Scaffolds for Drug Delivery Applications
Artikel: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers