Cell Marque™ Kontrollobjektträger
Cell Marque™ IHC-Kontrollobjektträger
Unsere IHC-Objektträger für die Positivkontrolle werden von internen Technikern entwickelt, um damit unser Antikörperangebot zu ergänzen und die Konsistenz und Zuverlässigkeit sicherzustellen, die zur Unterstützung der histopathologischen Arbeit erforderlich sind.
Unsere Kontrollobjektträger für die Positivkontrolle dienen zur Prüfung der Spezifität und Avidität des Antikörpers in der immunhistochemischen (IHC) Färbung. Wir bieten die Kontrollen als in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte mit bekanntem vorhandenem Antigen an, die auf Objektträgern eingedeckt und auf die Überwachung der Färbung in klinischen Laboren ausgerichtet sind.
Kontrollobjektträger für Zelllinien von HistoCyte Laboratories
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Zelllinien-Kontrollobjektträgern und -blöcken für die Histopathologie von HistoCyte Laboratories an, die aus kultivierten menschlichen Zelllinien hergestellt werden, um den erforderlichen Expressionsbereich eines spezifischen Biomarkers zu bieten. Diese Zelllinien sind kompakt und typischerweise "gewebeähnlich". Sie werden mit proprietären Methoden verarbeitet, die es ermöglichen, hochdichte eingebettete Zellblöcke mit Kernen zu erzeugen, die ihre Zellmorphologie beibehalten. Unsere HistoCyte Kontrollzelllinien sind kompakt und als vorgeschnittene ungefärbte Objektträger oder Zell-Microarray-Blöcke zum Schneiden erhältlich.
Die Kontrollobjektträger von HistoCyte Laboratories sind ideal für die Verwendung des gleichen Prüfpräparats für die Immunhistochemie (IHC) und die in situ Hybridisierung (ISH). Wir liefern standardisierte und entwickelte Kontrollobjektträger für konsistente Ergebnisse im gesamten Block. Kontrollobjektträger für die Histologie mit zwei Zelllinienkernen bieten positive und negative Expressionen. Auf einem Ende des Objektträgers werden Kontrollen für den Analyten aufgetragen, sodass die Proben für einen gültigen Vergleich auf demselben Objektträger aufgetragen werden können. Es gibt darüber hinaus auch die Möglichkeit der Lieferung umfassenderer Produkte mit bis zu fünf Zelllinien, die einen ganzen Bereich in Bezug auf Expression und Sensitivität bieten: Der DynamikbereichDR
TISSUE-TROL™ Kontrollobjektträger
Kontrollobjektträger für die Histologie sind für die Unterstützung formaler Qualitätssicherungsprogramme von wesentlicher Bedeutung. Unsere TISSUE-TROL™ Objektträger enthalten in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte mit bekannter Charakteristik, die zur Überwachung der Färbeleistung in Pathologielaboren verwendet werden. Unser Kontrollobjektträgerpaket enthält 25 Objektträger, von denen ein Objektträger mit dem geeigneten Verfahren gefärbt wurde, um das erwartete Ergebnis aufzuzeigen.
Weitere Produktinformationen
Broschüre: Make Every Minute Count - Complete Pathology Solutions