Merck
Photokatalysatoren
Photoreaktor in einem organischen Syntheselabor für Photoredox-Katalyse
Die Photoredox-Katalyse ist eine leistungsstarke Methode in der organisch-chemischen Synthese, die sichtbares Licht zur Aktivierung einer chemischen Reaktion einsetzt. Eine verbreitete Anwendung der Photoredox-Katalyse mit sichtbaren Licht hängt vom Zugang zu Photokatalysatoren und einer zuverlässigen Lichtquelle ab. Wir freuen uns, Ihre Photokatalysearbeit zur Erzeugung neuer Bindungen und schnellen Herstellung komplexer Produkte zu unterstützen.
Chemiker ringen seit langem mit der Reproduzierbarkeit in der Photoredox-Chemie. Sowohl unterschiedliche Reaktionsaufbauten als auch mit dem gleichen Aufbau durchgeführte einzelne Reaktionen können schwierig sein. Unsere neuen Laborprodukte mindern diese Probleme mit Photoreaktoren für jedes Stadium der Reaktionsentwicklung, während sie gleichzeitig eine hohe Reproduzierbarkeit unter photokatalytischen Reaktionen und zwischen einzelnen Durchläufen gewährleisten.
Unsere Photoreaktoren dienen als zuverlässige Quellen von sichtbarem Licht für eine Vielzahl von Anwendungen und Reaktionsmaßstäben:
  • Das Photo KitAlysis-Starterkit eignet sich ideal für das Screening von 24 simultanen photokatalytischen Reaktionen im Mikromaßstab zur Optimierung der Reaktionen.
  • Der SynLED ParallelPhotoreaktor ermöglicht Reaktionen im kleinen Maßstab für die schnelle Bibliothekerstellung durch 16 simultane Reaktionen in 2-Dram-Fläschchen.
  • Penn PhD kombiniert LED-Beleuchtung, mechanisches Rühren und Kühlung in einem Gerät und arbeitet mit Reaktionsröhrchen von 1 ml bis 40 ml, wodurch Chemiker Ihre synthetischen Sequenzen straffen können.
  • Der Bio-Photoreaktor BPR200 nutzt LED-Beleuchtung und eine selbstkühlende Wärmesenke für Anwendungen in parallelen Photoredox-Reaktionen, bei der Markierung von Biomolekülen und Versuchen mit lebenden Zellen.
  • Das LightOx PhotoReact 365 stellt UV-Beleuchtung für photochemische und photobiologische Hochdurchsatz-Screeningreaktionen bereit.
Mit einem ständig wachsenden Portfolio an Acridinium-, Iridium- und Ruthenium-Katalysatoren und anderen metallfreien organischen Photokatalysatoren und Liganden bieten wir ein breites Angebot an komplexen Photoredox-Katalysatoren für jede Reaktionsauslegung. Mithilfe unserer KitAlysis™ Screeningkits können Chemiker gute Reaktionsbedingungen für zahlreiche Photoredox-Katalysator-Reaktionen schnell und effizient bestimmen.