V900422
Folsäure
Vetec™, reagent grade, ≥97%
Synonym(e):
PteGlu, Pteroyl-L-glutaminsäure, Vitamin M
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥97%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
yellow to orange
mp (Schmelzpunkt)
>285 °C
SMILES String
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChIKey
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1