Y0002270
Trazodon für die Systemeignung
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Trazodon -hydrochlorid, 2-[3-[4-(3-Chlorphenyl)-1-piperazinyl]-propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-on
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
trazodone
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
InChIKey
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)