PHL89647
Dihydrocapsaicin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6,7-Dihydrocapsaicin, 8-Methyl-nonansäure-vanillylamid, N-[(4-Hydroxy-3-methoxy-phenyl)-methyl]-8-methyl-nonenamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
InChIKey
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verlinkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)