PHL84201
Aralosid A
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Chikusetsusaponin IV, Oleanosid E
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C47H74O18/c1-42(2)14-16-47(41(59)65-39-33(55)30(52)28(50)23(19-48)61-39)17-15-45(6)21(22(47)18-42)8-9-26-44(5)12-11-27(43(3,4)25(44)10-13-46(26,45)7)62-40-34(56)31(53)35(36(64-40)37(57)58)63-38-32(54)29(51)24(20-49)60-38/h8,22-36,38-40,48-56H,9-20H2,1-7H3,(H,57,58)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,28+,29-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-,38-,39-,40+,44-,45+,46+,47-/m0/s1
InChIKey
KQSFNXMDCOFFGW-GNDIVNLPSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)