Merck
G005098
GC Analysis of Wieland-Miescher Ketone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
gradient: 110 °C, 5 °C/min to 160 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 35 psi
sample: peak 1: S(+)-Wieland-Miescher Ketone
peak 2: R(-)-Wieland-Miescher Ketone
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Hinweis zur Analyse
Elution order reversal on CHIRALDEX G-BP.
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)