Merck
794-0370
Immunoglobulins, IgM
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
media: Q Sepharose Fast Flow (Q1126-100ML)
column: 30 cm × 50 mm I.D. (Q1126-100ML)
mobile phase: [A] 0.02 M monosodium phosphate, pH 6.5; [B] A + 0.5 M sodium chloride, pH 6.5
flow rate: 25 cm/hr
detector: UV, 280 nm
injection: cell culture supernatant
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)