61866-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 431NP5-4615
Verpackung
1 ea of
Parameter
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
150 mm × 4.6 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (spherical, highly cross-linked)
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
non-porous
operating pH range
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Kompatibilität
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)