582709-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
1.4% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Säule L × ID
3 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
22 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
1000 Å pore size
pH Betriebsbereich
1-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)