Merck
52786-U
Supelco
Discovery® DSC-MCAX SPE-Röhrchen
bed wt. 300 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 300 mg
Verpackung
pk of 30
Kennzeichnungsgrad
8.4% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
Kapazität
0.06 meq/g capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
mixed mode
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Mixed-Mode-Kationenaustausch (Umkehrphase und Kationentauscher)
Kompatibilität: Wässrige Proben (biologische Fluide, Wasser)
  • Das Packungsbett enthält Octyl (C8) & Benzolsulfonsäure (SCX) Gruppen
  • Der duale Retentionsmechanismus erweitert die Retention auf einen Bereich von neutralen, basischen, sauren und zwitterionischen Verbindungen
  • Entwickelt für eine herausragende Selektivität / Probenaufreinigung, bei der Isolierung basischer Verbindungen aus biologischen Fluiden
  • Größere Ionentauscherkapazität bei der Isolierung polarer basischer und zwitterionischer Verbindungen
  • Kann zur Fraktionierung basischer/zwitterionischer Verbindungen von sauren und neutralen Verbindungen genutzt werden
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)