50638-U
Ascentis® Express 90 Å PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 100 mm × 1.5 mm, pk of 1 ea
About This Item
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 1 ea
Kennzeichnungsgrad
7.5% Carbon loading
Maximale Temperatur
60 °C (pH2/60; pH7/40)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Säule L × ID
100 mm × 1.5 mm
Oberflächenbereich
125 m2/g
Matrix
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
Porengröße
2.7 μm particle size
90 Å average pore size
operating pH range
2-7
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)