29392-U
Zertifiziertes QSertVial™-Kit (Fläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz), Schraubgewinde, 12 x 32 mm, 0,3 mL (100 Stück)
clear glass vial, PTFE/silicone septum (bonded with slit), thread for 9 mm
Synonym(e):
Certified 0.3 mL Fused-Insert Vial Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum (bonded with slit)
blue polypropylene hole cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
- Die Verdampfung und Kreuzkontamination zwischen Einsatz und Fläschchen wird eliminiert.
- Höhere Probenwiederfindung mit vom Boden oder von der Seite beladenden Nadeln (Spitzenstil Nr. 2 und Nr. 5). Abhängig von der Präzisionseinstellung des Instruments kann das Resttotvolumen nur 4 μL betragen.
- Gleichmäßige Probenwiederfindung von Fläschchen zu Fläschchen, weil der Einsatz innerhalb des Fläschchens immer auf exakt derselben Höhe sitzt.
- Durch die weite Öffnung ergibt sich ein größerer Zielbereich, wodurch die Möglichkeit verbogener Nadeln reduziert wird.
- Leichte Probenkennzeichnung durch ein mattweißes Beschriftungsfeld.
- Aus farblosem und braunem Glas erhältlich.
Eignung
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)