Merck
29044-U
Supelco
Schraubdeckel (offen), 9-mm-Gewinde, mit Liner
blue polypropylene cap, red rubber/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
blue polypropylene cap
red rubber/PTFE septum
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Fertig zusammengesetzter 9 mm Polypropylen-Lochdeckel mit Septum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)