Merck
22446
Supelco
Supelpure HC-Kohlenwasserstofffalle
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Volumen
120 cc
Fitting
1/4 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Kohlenwasserstoffabscheider eignen sich für die Aufreinigung von Trägergas, da sie, wie der Name schon sagt, hauptsächlich für die Abscheidung von Kohlenwasserstoffen verwendet werden. Einige Kohlenwasserstoffabscheider, wie z. B. der Supelpure HC, enthalten ein Kohlenstoff-Molekularsieb, das auch die Elution von Feuchtigkeit und Sauerstoff reduziert. Feuchtigkeit und Sauerstoff, die bei der Installation eines neuen Gaszylinders in die Gasleitung eindringen, werden vom Supelpure HC Kohlenwasserstoffabscheider abgefangen und dann langsam, durch das saubere Trägergas aus dem neuen Zylinder verdünnt, abgelassen. Insbesondere werden Kohlenwasserstoffe C3 und andere schwerere Kohlenwasserstoffe entfernt.
Aktivkohle adsorbiert Kohlenwasserstoffe und andere Schadstoffe aus Trägergasen, Luft und Wasserstoff. Wirkt etwa sechs Monate lang effizient, wenn die Gesamtkohlenwasserstoffe im einströmenden Gas durchschnittlich 10 ppm ausmachen.
Abmessungen:
  • 120 cc-Falle: 111/8in. (28,2 cm) lang x 13/8 in. (35 mm) Durchmesser
  • 750 cc-Falle: 161/2 in. (41,9 cm) lang x 25/16 in. (59 mm) Durchmesser
  • S-Falle: 71/2 in. (19 cm) lang x 59/16 in. (14,1 cm) breit x 1/2 in. (13 mm) Durchmesser [Gesamtlänge des Bettes = 193/4 in. (50,2 cm); die verlängerte Bettlänge stellt einen längeren Kontakt zwischen Gas und Adsorptionsmittel sicher und bietet eine größere Arbeitskapazität]
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)