Merck
Z323411
BRAND® BLAUBRAND® Bürette, seitlicher Hahn
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agentur
according to DIN 12 700-3
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 13848
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Länge
~800 mm
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse AS mit Konformitätsbescheinigung und Chargennummer. Blauband Büretten werden mit einem Chargen-Zertifikat in jeder Packung geliefert. Kalibriert auf Auslauf (TS, EX=30 Sek.). Mit PTFE-Hahnküken. Kontrastreiche blaue Emaille-Beschriftung. Schellbachstreifen mit Ringmarken. Länge ca. 800 mm. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar! Liefermenge: 2 Stück pro Packung.
Sonstige Hinweise
BR13848 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG