WH0153769M1
Monoclonal Anti-SH3RF2 antibody produced in mouse
clone 4E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ23654, Anti-MGC90410, Anti-RNF158, Anti-SH3 domain containing ring finger 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SH3RF2(153769)
Immunogen
Sequence
VKTVRFQNYSPPPTKHYTSHPTSGKPEQPATLKASQPEAASLGPEMTVLFAHRSGCHSGQQTDLRRKSALAKATTLVSTASGTQTVFPSK
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable