SAB5703013
Anti-MHC class I (HLA-A/B) Antibody, clone 3I1C1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HLAA
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3I1C1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
44 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.18 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
KETLQRTDPPKTHMTHHPISDHEATLRCWALGFYPAEITLTWQRDGEDQTQDTELVETRPAGDGTFQKWAAVVVPSGEEQRYTCHVQHEGLPKPLTLRWEL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... B(3106) , MHC class I (HLA-A(3105)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1