SAB5702755
Anti-alpha 1 Spectrin Antibody, clone 1U5K4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
EL2, HPP, HS3, SPH3, SPTA
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1U5K4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
280 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.05 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LRGLNYYLPMVEEDEHEPKFEKFLDAVDPGRKGYVSLEDYTAFLIDKESENIKSSDEIENAFQALAEGKSYITKEDMKQALTPEQVSFCATHMQQYMDPRG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPTA1(6708)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1