SAB5702684
Anti-RPL13 Antibody, clone 7W3W9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
RPL13, BBC1, D16S444E, D16S44E, L13, ribosomal protein L13
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7W3W9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
24 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAPSRNGMVLKPHFHKDWQRRVATWFNQPARKIRRRKARQAKARRIAPRPASGPIRPIVRCPTVRYHTKVRAGRGFSLEELRVAGIHKKVARTIGISVDP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPL13(6137)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1