Merck
SAB1409491
Sigma-Aldrich
Anti-TYW1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ10900, MGC23001, MGC60291, RSAFD1, TYW1A, YPL207W
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 43.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TYW1(55253)
Allgemeine Beschreibung
Wybutosine (yW) is a hypermodified guanosine at the 3-prime position adjacent to the anticodon of phenylalanine tRNA that stabilizes codon-anticodon interactions during decoding on the ribosome. TYW1 is the human homolog of a yeast gene essential for yW synthesis (Noma and Suzuki, 2006).[supplied by OMIM
Immunogen
TYW1 (AAH51888.1, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPSADTWDLFSPLISLWINRFYIYLGFAVSISLWICVQIVIKTQGKNLQEKSVPKAAQDLMTNGYVSLQEKDIFVSGVKIFYGSQTGTAKGFATVLAEAVTSLDLPVAIINLKEYDPDDHLIEEVTSKNVCVFLVATYTDGLPTESAEWFCKWLEEASIDFRFGKTYLKGMRYAVFGLGNSAYASHFNKVGKNVDKWLWMLGAHRVMSRGEGDCDVVKSKHGSIEADFRAWKTKFISQLQALQKGERKKSCGGHCKKGKCESHQHGSEEREEGSHEQDELHHRDTEEEEPFESSSEEEFGGEDHQSLNSIVDVEDLGKIMDHVKKEKREKEQQEEKSGLFRNMGRNEDGERRAMITPALREALTKQVHAPRERRLLQTHILWN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)