SAB1404963
Monoclonal Anti-UBR2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4G4, ascites fluid
Synonym(e):
C6orf133, DKFZp686C08114, KIAA0349, MGC71112, RP3-392M17.3, bA49A4.1, dJ242G1.1, dJ392M17.3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G4, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBR2(23304)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MASELEPEVQAIDRSLLECSAEEIAGKWLQATDLTREVYQHLAHYVPKIYCRGPNPFPQKEDMLAQHVLLGPMEWYLCGEDPAFGFPKLEQANKPSHLCG
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable