P0494
Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PPARδ
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 49 kDa
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PPARD(5467)
mouse ... Ppard(19015)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss