Merck
EPM1334-9923
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
NACRES:
NB.73
Leistungsmerkmale
15 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1334-9923 (Global)
L × B
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Allgemeine Beschreibung
New Brunswick S41l shaker platforms.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)