Merck
CLS3235
Corning® CellCube Double-T Tubing Manifold
3/8”ID Thermoelastic Tubing, 4 Aseptic Connectors, sterile
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
Materialien
polystyrene
tubing (3/8”ID Thermoelastic)
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Corning 3235
Verwandte Kategorien
Anwendung
Adherent Cell Scale Up
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • CellCube Double-T Manifold
  • 4 Aseptic Connectors
  • Sterility Assurance Level(SAL) of 10-6
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)