C4985
Cytochrome P450 human
4F2 isozyme microsomes, with P450 Reductase and cytochrome b5, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Form
solution
Mol-Gew.
45-60 kDa
Verpackung
vial of 0.5 nmol
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CYP4F2(8529)
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable