Wichtige Dokumente
A4336
4-Aminobenzoyl-Gly-Pro-D-Leu-D-Ala hydroxamic acid
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
FN-439
About This Item
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)c2ccc(N)cc2)C(=O)N[C@H](C)C(=O)NO
InChI
1S/C23H34N6O6/c1-13(2)11-17(22(33)26-14(3)20(31)28-35)27-23(34)18-5-4-10-29(18)19(30)12-25-21(32)15-6-8-16(24)9-7-15/h6-9,13-14,17-18,35H,4-5,10-12,24H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,33)(H,27,34)(H,28,31)/t14-,17-,18+/m1/s1
InChIKey
WWHUHFFMOPIVKB-OLMNPRSZSA-N
Angaben zum Gen
human ... COL1A1(1277) , MMP1 (includes EG:4312)
mouse ... COL1A1(12842) , MMP1 (includes EG:4312)
rat ... COL1A1(29393) , MMP1 (includes EG:4312)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)