403008
Natriumsulfat Decahydrat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Glaubersalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
pH-Wert
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
32.4 °C
Löslichkeit
water: soluble 322.2 g/L at 20 °C
Dichte
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤3 ppm
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable