Merck
Y0000475
Carboprost-trometamol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15- methylprosta-5,13-dien-1-säure mit 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (1:1), Carboprost-tromethamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H47NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carboprost
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5+,14-12-;/t16-,17?,18+,19-,21-;/m0./s1
InChIKey
UMMADZJLZAPZAW-QFXCEMDRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Carboprost trometamol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M A Oleen et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 162(1), 205-208 (1990-01-01)
The customary use of Hemabate sterile solution for postpartum hemorrhage was studied at 12 cooperating obstetrics units for a 12-month period. Outcomes of interest were the characteristics of patients chosen by the attending physicians to receive the drug, conditions of
H Abdel-Aleem et al.
International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 42(3), 247-250 (1993-09-01)
To compare carboprost trometamol with methylergometrine in managing the third stage of labor. One hundred and fifty parturient women were randomly assigned to use carboprost trometamol or methylergometrine immediately after delivery. Both the duration of the third stage and the
L A Levine et al.
Cancer, 66(2), 242-245 (1990-07-15)
The treatment of cyclophosphamide-induced hemorrhagic cystitis has been difficult, with overall poor results using intensive and costly therapy. The authors evaluated the treatment of this problem in four patients with prostaglandin intravesical therapy. Each patient had failed to respond to
Kai On Chu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 857(1), 83-91 (2007-08-19)
The two synthetic prostaglandin analogues, carboprost and misoprostol, are used extensively in obstetric and gynaecological practice. Our recent research of these compounds' use for intra-umbilical injection to treat adherent placenta necessitated their storage in solution for 3-4 days. This raised
J Vukelić
Medicinski pregled, 54(1-2), 11-16 (2001-07-05)
A randomized study of legal pregnancy termination in the second trimester has been performed in primigravidas by endocervical application of Prepidil gel (dinoprostone gel) in combination with intramuscular application of Prostin 15 M (carboprost tromethamine). The study comprised 97 patients.