PHR3506
cis-Dichlorethylen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
cis-1,2-Dichlorethylen, cis-Acetylendichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 mL
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
InChIKey
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F
Flammpunkt (°C)
6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)