PHR2680
Ranolazin-verwandte Verbindung D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2,2′-(Piperazin-1,4-diyl)-bis-[N-(2,6-dimethylphenyl)-acetamid], N1,N4-Bis(2,6-dimethylphenyl)-1,4-piperazindiacetamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1598788
API-Familie
ranolazine
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)