BP868
Propylenglykol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1,2-Propandiol, Propylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
propylene glycol
Form
viscous liquid (Clear)
Selbstzündungstemp.
779 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
12.5 %
Hersteller/Markenname
BP
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)