43073
Paracetamol-β-D-glucuronid
analytical standard
Synonym(e):
p-Acetamidophenyl-β-D-glucuronid, Acetaminophen-glucuronid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤12.0% water
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO8/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
InChIKey
IPROLSVTVHAQLE-BYNIDDHOSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?